Learn More
Hoefer™ Platinumdraht
Ersatz-Platindraht, Durchmesser von 0.01 Zoll
449.00 € - 716.00 €
Spezifikation
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.01 Zoll |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
Material | Platin |
Produkttyp | Platinumdraht |
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15588981
|
Hoefer™
SE6004-36 |
36 in. |
449.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15598981
|
Hoefer™
SE6004-72 |
72 in. |
716.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Platindraht ist relativ spröde. Das Handhaben und Installieren von Platindraht ist eine Aufgabe, die am besten Profis übernehmen.
Spezifikation
0.01 Zoll | |
0,25 mm | |
Platin | |
Platinumdraht |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hoefer™ Platinumdraht