Learn More
Hoefer™ Platinumdraht
Artikelnummer. 15588981
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
36 in.
72 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15588981
Marke: Hoefer™ SE600436
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ersatz-Platindraht, Durchmesser von 0.01 Zoll
Platindraht ist relativ spröde. Das Handhaben und Installieren von Platindraht ist eine Aufgabe, die am besten Profis übernehmen.
Spezifikation
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.01 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Länge (angloamerikanisch) 36 in.
Material Platin
Produkttyp Platinumdraht