Learn More
Epredia™ HM 325 Rotationsmikrotom
Schneiden Sie mit dem robusten Epredia™ HM 325 Rotationsmikrotom qualitativ hochwertige Paraffinschnitte bei manuellem Betrieb.
Marke: Epredia™ 902100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Schneiden Sie mit dem robusten Thermo Scientific™ HM 325 Rotationsmikrotom qualitativ hochwertige Paraffinschnitte bei manuellem Betrieb. Das HM 325 verfügt über einen Objektrückzug beim Rücklauf zum Schutz des Präparats und einen manuellen Grobvorschub für schnelles Arbeiten.
- Einhändiger Kopf mit Nullausrichtung
- Taste zum schnellen Abschneiden
- Schnittzähler
- Führungsschiene für den Messerhalter
- Die große, leicht zu reinigende Abfallschale reicht bis unter den Klingenhalter
Bestellinformationen:
- Außer bei Bestellung im Paket muss der Klingenhalter/Messerhalter separat bestellt werden.
Im Lieferumfang enthalten:
- Standardwerkzeuge
- Abdeckplatte aus gebürstetem Aluminium (zusätzliche individuelle Abdeckplatten erhältlich)
- Staubschutzhaube
- Bedienungsanleitung
- 902100A enthält außerdem eine Universalkassettenklemme (715020S) und einen Einweg-Messerträger E (705800)
- 902100ER enthält außerdem eine Universalkassettenklemme (715020S) und einen Einweg-Messerträger ER (705830)
Spezifikation
HM 325 Rotationsmikrotom | |
Nicht zutreffend | |
49 cm | |
28 cm | |
42 cm | |
23 kg |
Rotationsmikrotom | |
19 in. | |
11 in. | |
16,5 in. | |
51 lb. |