Learn More
Buerkle™ GeoSampler Bodenprobenehmer
GeoSampler Bodenprobenehmer für leichte Böden, Grünland und Rasenflächen. Die Fußraste beim Modell 5350-5006 erleichtert die Arbeit erheblich.
Marke: Buerkle™ 5350-5006
Beschreibung
Bodenprobenehmer für leichte Böden, Grünland und Rasenflächen. Die Fußraste beim Modell 5350-5006 erleichtert die Arbeit erheblich.
- Edelstahl
Spezifikation
Geosampler Bodenprobenehmer | |
Fußraste | |
Nein | |
1500 g | |
81 cm |
Edelstahl | |
T-Form | |
Leichte Böden, Wiesen und Rasen | |
20 mm |