Learn More
Epredia™ HM 325 Rotationsmikrotom
Schneiden Sie mit dem robusten Epredia™ HM 325 Rotationsmikrotom qualitativ hochwertige Paraffinschnitte bei manuellem Betrieb.
12245.00 € - 15365.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Rotationsmikrotom |
---|---|
Tiefe (angloamerikanisch) | 19 in. |
Tiefe (metrisch) | 49 cm |
Höhe (angloamerikanisch) | 11 in. |
Höhe (metrisch) | 28 cm |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15340735
|
Epredia™
902100A |
E-Klingenhalter |
12245.00 €
1 Packung |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
12052999
|
Epredia™
902100 |
Nicht zutreffend |
13940.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15348501
|
Epredia™
902100ER |
ER-Klingenhalter |
15365.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Schneiden Sie mit dem robusten Thermo Scientific™ HM 325 Rotationsmikrotom qualitativ hochwertige Paraffinschnitte bei manuellem Betrieb. Das HM 325 verfügt über einen Objektrückzug beim Rücklauf zum Schutz des Präparats und einen manuellen Grobvorschub für schnelles Arbeiten.
- Einhändiger Kopf mit Nullausrichtung
- Taste zum schnellen Abschneiden
- Schnittzähler
- Führungsschiene für den Messerhalter
- Die große, leicht zu reinigende Abfallschale reicht bis unter den Klingenhalter
- Außer bei Bestellung im Paket muss der Klingenhalter/Messerhalter separat bestellt werden.
- Standardwerkzeuge
- Abdeckplatte aus gebürstetem Aluminium (zusätzliche individuelle Abdeckplatten erhältlich)
- Staubschutzhaube
- Bedienungsanleitung
- 902100A enthält außerdem eine Universalkassettenklemme (715020S) und einen Einweg-Messerträger E (705800)
- 902100ER enthält außerdem eine Universalkassettenklemme (715020S) und einen Einweg-Messerträger ER (705830)
Spezifikation
Rotationsmikrotom | |
49 cm | |
28 cm | |
42 cm | |
23 kg |
19 in. | |
11 in. | |
16,5 in. | |
51 lb. |