Learn More
Cytiva HiTrap MabSelect PrismA Säule
Protein-A-Säulen
227.00 € - 4269.00 €
Spezifikation
Max. Betriebsdruck | 5 bar (0,5 MPa, 70 psi) |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antikörper-Affinitätschromatographie |
Typ | Säule |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15803975
|
Cytiva
17549851 |
1 x 1 ml |
227.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15813975
|
Cytiva
17549852 |
5 x 1 ml |
895.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15823975
|
Cytiva
17549853 |
1 x 5 ml |
933.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15833975
|
Cytiva
17549854 |
5 x 5 ml |
4269.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Diese Säulen sind mit MabSelect PRISMA Protein-A-Chromatographieharz vorgepackt, das durch eine optimierte Matrix auf Agarose-Basis mit hohem Durchfluss und einen aus gentechnisch entwickeltem Protein A abgeleiteten Liganden verbessert wurde und eine effiziente Reinigung zwischen den Aufreinigungsläufen ermöglicht.
Spezifikation
5 bar (0,5 MPa, 70 psi) | |
Antikörper-Affinitätschromatographie | |
Säule |