Learn More
Thermo Scientific™ HisPur™ Ni-NTA Resin
Die hochleistungsfähigen Nickel-Nitrilotriessigsäure(NTA)-Metallchelatbeads, Spin-Säulen und -Platten eignen sich zur Reinigung His-markierter rekombinanter Fusionsproteine.
Marke: Thermo Scientific™ 88223
3540.64 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Durchführung routinemäßiger Affinitätsreinigungen von Fusionsproteinen mit His-Tag mit Thermo Scientific™ HisPur Ni-NTA-Harz, einem hochleistungsfähigen Nickel-IMAC-Harz mit hoher Kapazität.
Dieser speziell präparierte Nickel-NTA-Träger besteht aus Agarosebeads, die mit einem Nitrilotriessigsäure(NTA)-Chelatbildner derivatisiert und mit bivalenten Nickel-Ionen (Ni2+) beladen werden. Das IMAC-Harz (Immobilisierte Metall-Affinitätschromatographie) zeichnet sich durch außerordentliche Leistungen und Bindungskapazität für die Reinigung von rekombinanten His-tagged Proteinen aus.
HisPur Ni-NTA Harz ist in verschiedenen Formaten erhältlich: Harzsuspension in verschiedenen Packungsgrößen; gebrauchsfertige Zentrifugationssäule, drei Packungsgrößen; komplette Reinigungskits; FPLC-fertige Chromatographiekartuschen in zwei Größen und 96-Well-Filterplatten für hohen Durchsatz. Mit diesen Optionen findet sich in praktisch jedem Maßstab eine Hochertragslösung für die Aufreinigung von His-markierten Proteinen.
Leistungsmerkmale:
- Hohe Kapazität – bindet bis zu 60 mg 6xHis-markiertes Protein pro Milliliter Harz
- Vielseitig – Proteinaufreinigung unter nativen oder denaturierenden Bedingungen
- Kompatibel – eignet sich für den Gebrauch mit Thermo Scientific Zelllysereagenzien und einer Vielfalt von Pufferadditiven
- Flexibel – in unterschiedlichen Formaten erhältlich, einschließlich Harzmassen, Spin-Säulen und Chromatographiekartuschen
- Kosteneffizient – die Harzcharge kann mindestens 5 Mal wiederverwendet werden
- Anwenderfreundlich – gebrauchsfertige Puffer für Kit-Formate erhältlich
Verfügbare Formate:
- Harzsuspensionen – vernetzte 6%ige Agarosebeads; 10 ml-, 100 ml-, 500 ml-Flaschen
- Spin-Säulen – 0,2 ml- (Mikrozentrifuge), 1 ml-, 3 ml-Säulen
- Reinigungskits– Komplette Kits in allen drei Säulengrößen
- Chromatographie-Kartuschen–Kompatibel mit automatisierten Flüssigchromatographiesystemen und mit Spritzenbetrieb
- Großpackungen und kundenspezifische Verpackungsoptionen–Teilen Sie uns mit, in welcher Chargengröße Sie HisPur Ni-NTA Resin benötigen
Inhalt:
Kits enthalten HisPur Ni-NTA-Säulen (bei 4 °C lagern)
Spezifikation
Bis zu 60 mg 6x-Bindung von His-markiertem Protein pro ml Harz | |
Bei 4 °C lagern | |
HisPur™ | |
His-markiertes Protein | |
Divalentes Nickel, Metallchelat | |
Affinität, Agarose-Harz |
HisPur Ni-NTA Harz | |
Flüssige Suspension | |
500 ml | |
Harz- | |
Flasche |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Jetzt sparen