Learn More
Cytiva HiScreen™ Q Sepharose™ und SP Sepharose™ Fast Flow IEX-Säulen
Entwickelt für die Methodenoptimierung und das Parameterscreening
Marke: Cytiva 28-9505-13
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gebrauchsfertige Säule für die einfachere Entwicklung optimaler Prozesse und das Parameter-Screening
- Matrix aus hochgradig quervernetzter Agarose mit einer durchschnittlichen Bead-Größe von 90 μm
- Die Betthöhe von 10 cm ermöglicht Methodenoptimierung und Parameteranalyse
- Die Betthöhe von 20 cm wird bei Reihenschaltung erreicht.
- Kleines Bettvolumen (4.7 ml) für schnelle Ergebnisse und minimalen Proben-/Pufferverbrauch
- Reproduzierbare Ergebnisse, skalierbar auf BioProcess Säulen, die mit den gleichen Chromatographiemedien mit derselben linearen Strömungsgeschwindigkeit gepackt wurden
- Bettabmessungen: 7.7 × 100 mm
- Matrix: 6 %ige vernetzte Agarose-Beads
- Durchschnittliche Partikelgröße: 90 μm
- Max. Flussgeschwindigkeit: 450 cm/h
- Material (Säulen-Hardware und Säulenrohr): Polypropylen
- Säuleninnendurchmesser: 7.7 mm
HiScreen Q FF
- Medien:
- pH-stabiler Arbeitsbereich: 2 bis 12
- pH-Wert-Stabilitätsreinigung: 2 bis 14
- Ionenaustauscher-Typ: Starker Anionenaustauscher
- Medien:
- pH-stabiler Arbeitsbereich: 3 bis 14
- pH-Wert-Stabilitätsreinigung: 4 bis 13
- Ionenaustauscher-Typ: Starker Kationenaustauscher
Spezifikation
1 M NaOH, 8 M Harnstoff, 8 M Guanidinhydrochlorid, 70 % Ethanol | |
4.7 ml | |
7.7 mm | |
3.93 Zoll | |
<450 cm/h | |
Sulfopropyl | |
4 bis 13 | |
6 % hochvernetzte Agarose | |
Ionenaustauschsäule |
HiScreen SP Sepharose FF Säule | |
0,3 Zoll | |
1 x 4,7 ml | |
100 mm | |
Polypropylen | |
1.5 bar | |
45 bis 165 μm | |
4 bis 30 °C | |
Optimierung und Parameterscreening, Ionenaustauschchromatographie |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- HiScreen SP FF
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-18 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HiScreen™ Q Sepharose™ und SP Sepharose™ Fast Flow IEX-Säulen > SP Sepharose BioProcess Medium; starker Kationenaustauscher; Sulphopropyl-Ligand
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur