Learn More
asecos™ CS-CLASSIC-G Chemikalienschrank mit 1 warngelber Tür
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von nicht-entzündbaren Chemikalien und toxischen Stoffen in Arbeitsbereichen
Marke:  asecos™ 3056404030579
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15975636
  • N.V. / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
Beschreibung
  • Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Robustes, hochwertiges, kratzfestes Außengehäuse mit pulverbeschichteter texturierter Oberfläche
  • Kein unbefugter Zugang: abschließbare Tür mit Zylinderschloss (im Drehgriff integriert)
  • Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
  • Belüftung: natürliche Belüftung durch Belüftungsöffnungen am Schrankboden, bereit für den Anschluss an ein technisches Abluftsystem
Spezifikation
Spezifikation
Konform mit DIN EN16121/16122
520 mm
493 x 486 x 1835 mm
Festes Fenster, Scharniere rechts
1950 mm
CS.195.054.WDFWR
4
pulverbeschichtet struktur
545 mm
Anthrazitgrau, Warngelb
Chemikalienschrank
4 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP)
493 mm
520 x 545 x 1950 mm
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen
1835 mm
1
Ausziehbar
105,50 kg
486 mm
Stahl
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
asecos™ CS-CLASSIC-G Chemikalienschrank mit 1 warngelber Tür > Höhe: 1.950,00 mm; 4 Auszugswannen (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP); Scharniere rechts