missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Sterilin™ randlose Rundbodenröhrchen aus Borosilikatglas

Verlassen Sie sich für Hochtemperatur-Anwendungen mit aggressiven Chemikalien auf diese Rundbodenröhrchen aus Borosilikatglas. Ideal für die Verwendung mit Proben geeignet, die empfindlich gegen auslaugbare Substanzen von Kunststoffröhrchen sind.

Marke:  Thermo Scientific™ 99445-18

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11329253

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Verlassen Sie sich für Hochtemperatur-Anwendungen mit aggressiven Chemikalien auf diese Rundbodenröhrchen aus Borosilikatglas. Thermo Scientific™ Sterilin™ randlose Rundbodenröhrchen aus Borosilikatglas sind ideal für Proben geeignet, die empfindlich gegen auslaugbare Substanzen aus Kunststoffröhrchen sind.

NICHT IN AMERIKA ERHÄLTLICH

  • Hergestellt aus Pyrex-Borosilikatglas
  • Hochwiderstandsfähig gegen Temperatur- und Chemikalienbelastung
  • Randloses Röhrchenprofil
  • Lieferung ohne Kappen
  • Autoklavierbar bei 121 °C

Bestellinformationen

  • Nur in Großbritannien erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

18 mm
Autoklavierbar
Borosilicate Glass
250
500 Case (250 Pack)
150 mm
Rimless Tube
28.5 mL
500
Unsteril
0.9636 fl oz.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sterilin™ randlose Rundbodenröhrchen aus Borosilikatglas >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt