Learn More
Taylor Wharton™ Kühlschrank mit großem Fassungsvermögen
The HC series refrigerators are designed to provide greater storage capacity while the compact design makes it the ideal choice where space is limited. They are primarily utilised to store material in vials, or for applications involving larger quantities of straws.
1355.00 € - 1475.00 €
Spezifikation
Material | Aluminum |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Long term storage of biological material at -196°C |
Gewicht (metrisch) | 12 kg (empty) |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11798509
|
Taylor Wharton™
HCL126 |
35 l |
1355.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11708519
|
Taylor Wharton™
HC20 |
20 l |
1475.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
- Easy operation, lightweight one-piece snap-on lid and neck tube assures tight closure and easy access
- Convenient larger handles
- Advanced multi-layer insulation, latest vacuum technology systems and other premium materials provide leading industry performance
- Engineering utilised finite element analysis, with specific testing to create durable aluminium dewars
Specifications
Aluminum | |
Long term storage of biological material at -196°C | |
12 kg (empty) |