missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Taylor Wharton™ Kühlschrank mit großem Fassungsvermögen

The HC series refrigerators are designed to provide greater storage capacity while the compact design makes it the ideal choice where space is limited. They are primarily utilised to store material in vials, or for applications involving larger quantities of straws.

Marke:  Taylor Wharton™ HC20

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11708519

  • 1475.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Easy operation, lightweight one-piece snap-on lid and neck tube assures tight closure and easy access
  • Convenient larger handles
  • Advanced multi-layer insulation, latest vacuum technology systems and other premium materials provide leading industry performance
  • Engineering utilised finite element analysis, with specific testing to create durable aluminium dewars
Spezifikation

Spezifikation

20 L Cryogenic Dewar, holds vials or straws
HC20
87 Days
Aluminum
24.2 in.
12 kg (empty)
396 mm
0.23 L/Day
20 l
Long term storage of biological material at -196°C
615 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote