Learn More
Notrax Heritage Rib™ Economical Ribbed Needle-Punched Entrance Mat
Economical ribbed needle-punched carpet mats making them highly effective entrance mat products. Durable fibers offer good scraping action, preventing moisture and grime from being walked into facilities.
26.10 € - 145.00 €
Spezifikation
Farbe | Aktivkohle |
---|---|
Material | Polypropylenfasern |
Typ | Matten für Industrie und Gewerbe |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17711928
|
Notrax
117S0023CH |
90 cm | 60 cm |
26.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17731928
|
Notrax
117S0034CH |
120 cm | 90 cm |
54.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17751928
|
Notrax
117S0035CH |
150 cm | 90 cm |
67.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17771928
|
Notrax
117S0046CH |
180 cm | 120 cm |
110.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17791928
|
Notrax
117S0048CH |
240 cm | 120 cm |
145.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- This is an economical yet highly effective entrance mat product
- Durable fibers offer good scraping action, preventing moisture and grime from being walked into facilities
- Low profile allows foot, cart and wheelchair traffic to move easily over the mat
- Vinyl backing is moisture resistant and slip resistant
Spezifikation
Aktivkohle | |
Polypropylenfasern | |
Matten für Industrie und Gewerbe |