Learn More
Notrax Heritage Rib™ Economical Ribbed Needle-Punched Entrance Mat
Economical ribbed needle-punched carpet mats making them highly effective entrance mat products. Durable fibers offer good scraping action, preventing moisture and grime from being walked into facilities.
Marke: Notrax 117S0048CH
Weitere Details : Netto-Gewicht : 8.90000kg
Beschreibung
- Diese Eingangsmatte ist wirtschaftlich und dennoch äußerst effektiv
- Langlebige Fasern bieten eine optimale Scheuerwirkung und verhindern, dass Feuchtigkeit und Schmutz in die Einrichtungen gelangen
- Dank des niedrigen Profils gelangen Fußgänger, Wagen und Rollstuhlfahrer problemlos über die Matte
- Die Vinylrückseite ist feuchtigkeitsbeständig und rutschfest
Spezifikation
94 in. | |
Matten für Industrie und Gewerbe | |
120 cm |
Aktivkohle | |
Polypropylenfasern | |
240 cm |