missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Notrax Heritage Rib™ Economical Ribbed Needle-Punched Entrance Mat

Economical ribbed needle-punched carpet mats making them highly effective entrance mat products. Durable fibers offer good scraping action, preventing moisture and grime from being walked into facilities.

Marke:  Notrax 117S0035CH

Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.20000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 17751928

  • 67.90 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Diese Eingangsmatte ist wirtschaftlich und dennoch äußerst effektiv
  • Langlebige Fasern bieten eine optimale Scheuerwirkung und verhindern, dass Feuchtigkeit und Schmutz in die Einrichtungen gelangen
  • Dank des niedrigen Profils gelangen Fußgänger, Wagen und Rollstuhlfahrer problemlos über die Matte
  • Die Vinylrückseite ist feuchtigkeitsbeständig und rutschfest
Spezifikation

Spezifikation

59 in.
Matten für Industrie und Gewerbe
90 cm
Aktivkohle
Polypropylenfasern
150 cm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote