Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ General Protocol Mikrobiologischer Inkubator
Führen Sie eine Reihe von Routine-Anwendungen mit diesen General Protocol Inkubatoren durch.
1768.80 € - 8130.45 €
Spezifikation
Reglertyp | Mikroprozessorsteuerung mit Vakuumfluoreszenzanzeige |
---|---|
Kammermaterial | Acero inoxidable |
Konvektionstechnologie | Schwerkraftkonvektion |
Temperaturbereich (metrisch) | Umgebungstemperatur: +5 °C bis 75 °C |
Typ | Mikrobiologischer Inkubator |
Produktcode | Marke | Spannung | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Spannung | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12635306
|
Thermo Scientific™
51029334 |
230 V | 747 l |
8130.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10529070
|
Thermo Scientific™
51028130 |
230 V | 75 l |
1768.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10839810
|
Thermo Scientific™
51028131 |
230 V | 117 l |
2462.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10744262
|
Thermo Scientific™
51028132 |
230 V | 194 l |
3427.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12625306
|
Thermo Scientific™
51029322 |
230 V | 405 l |
6080.25 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Heratherm General Protocol Mikrobiologische Inkubatoren für Routineanwendungen. Die Produktreihe der Heratherm General Protocol Inkubatoren wurde mit dem Grundgedanken der Probensicherheit für Anwendungen in pharmazeutischen, medizinischen, Lebensmittel- und Forschungslabors entwickelt.
Hauptmerkmale:- Natürliche Konvektion sorgt für einen sanften Luftstrom und minimale Austrocknung
- Kammer aus korrosionsbeständigem Edelstahl (AISI 430)
- Intuitive Anwenderoberfläche für die Temperatureinstellung
- Große, leicht ablesbare Vakuumfluoreszenz-Anzeige
- Außergewöhnlich kleine Stellfläche
- Temperaturbereich von Umgebungstemperatur + 5 °C bis 75 °C
- Innere Glastür gestattet ungehinderte Sicht auf die Proben ohne Beeinträchtigung der Temperatur
Bestellinformationen:
Die Produktverfügbarkeit kann von Land zu Land variieren.
Gewährleistung: 2 Jahre Garantie
Spezifikation
Mikroprozessorsteuerung mit Vakuumfluoreszenzanzeige | |
Schwerkraftkonvektion | |
Mikrobiologischer Inkubator |
Acero inoxidable | |
Umgebungstemperatur: +5 °C bis 75 °C |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.