Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ General Protocol Mikrobiologischer Inkubator
Führen Sie eine Reihe von Routine-Anwendungen mit diesen General Protocol Inkubatoren durch.
Marke: Thermo Scientific™ 51028132
2492.84 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 65.00000kg
Beschreibung
Führen Sie eine Reihe von Routine-Anwendungen mit Thermo Scientific™ Heratherm™ General Protocol mikrobiologischen Inkubatoren durch. Die Produktreihe der Heratherm General Protocol Inkubatoren wurde für Anwendungen in pharmazeutischen, medizinischen, Lebensmittel- und Forschungslabors entwickelt und bietet eine zuverlässige Inkubation.
- Natürliche Konvektion sorgt für einen sanften Luftstrom und minimale Austrocknung
- Temperaturbereich von Umgebungstemperatur 5 °C bis 75 °C
- Temperaturgleichförmigkeit von ±0,6 °C (gemessen bei 37 °C)
- Temperaturstabilität von ±0,2 °C (gemessen bei 37 °C)
- Kammer aus korrosionsbeständigem Edelstahl (AISI 430)
- Intuitive Anwenderoberfläche für die Temperatureinstellung
- Große, leicht ablesbare Vakuumfluoreszenz-Anzeige
- Innere Glastür gestattet ungehinderte Sicht auf die Proben ohne Beeinträchtigung der Temperatur
- Außergewöhnlich kleine Stellfläche
Bestellinformationen:
Die Verfügbarkeit dieses Artikels ist landesspezifisch.
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
6,9 cu. ft. | |
Mikroprozessorsteuerung mit Vakuumfluoreszenzanzeige | |
Edelstahl | |
2 geliefert/ 19 max. | |
Umgebungstemperatur +5 °C bis 75 °C | |
58.9 x 46.4 x 70.8 cm (23.2 x 18.3 x 27.9 in.) | |
143 lbs. | |
230 V, 50/60 Hz | |
710 w | |
50/60 Hz |
CE-Zeichen | |
194 l | |
Schwerkraftkonvektion | |
Länderspezifisch | |
Mikrobiologischer Inkubator | |
73.8 x 64 x 92 cm (29.1 x 25.2 x 36.2 in.) | |
65 kg | |
230 V | |
3.1A |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.