Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ General Protocol Mikrobiologischer Inkubator
Führen Sie eine Reihe von Routine-Anwendungen mit diesen General Protocol Inkubatoren durch.
Marke: Thermo Scientific™ 51029322
4150.30 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Heratherm General Protocol Mikrobiologische Inkubatoren für Routineanwendungen. Die Produktreihe der Heratherm General Protocol Inkubatoren wurde mit dem Grundgedanken der Probensicherheit für Anwendungen in pharmazeutischen, medizinischen, Lebensmittel- und Forschungslabors entwickelt.
Hauptmerkmale:- Natürliche Konvektion sorgt für einen sanften Luftstrom und minimale Austrocknung
- Kammer aus korrosionsbeständigem Edelstahl (AISI 430)
- Intuitive Anwenderoberfläche für die Temperatureinstellung
- Große, leicht ablesbare Vakuumfluoreszenz-Anzeige
- Außergewöhnlich kleine Stellfläche
- Temperaturbereich von Umgebungstemperatur + 5 °C bis 75 °C
- Innere Glastür gestattet ungehinderte Sicht auf die Proben ohne Beeinträchtigung der Temperatur
Bestellinformationen:
Die Produktverfügbarkeit kann von Land zu Land variieren.
Gewährleistung: 2 Jahre Garantie
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
14,3 cu. ft. | |
Mikroprozessorsteuerung mit Vakuumfluoreszenzanzeige | |
Acero inoxidable | |
2 geliefert/ 39 max. | |
Umgebungstemperatur: +5 °C bis 75 °C | |
±0.4 °C bei 37 °C | |
56.9 x 54.4 x 130.7 cm (22.4 x 21.4 x 51.5 in.) | |
30,3 in. | |
30,6 in. | |
77.8 cm | |
60,8 in. | |
154.5 cm | |
22.4 Zoll | |
320 lbs. | |
230 V, 50/60 Hz | |
1200 w | |
50/60 Hz |
CE-Zeichen | |
405 l | |
Schwerkraftkonvektion | |
Länderspezifisch | |
Mikrobiologischer Inkubator | |
±0.5 °C bei 37 °C | |
77 x 77,8 x 154,5 cm (30,3 x 30,6 x 60,8 in.) | |
77 cm | |
21,4 in. | |
54.4 cm | |
51,5 in. | |
130.7 cm | |
56.9 cm | |
145 kg | |
230 V | |
5 A |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.