Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol mikrobiologische Inkubatoren
Führen Sie Trocknungsanwendungen mit Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol mikrobiologischen Inkubatoren mit dualer Konvektionstechnologie durch.
2713.50 € - 5205.90 €
Spezifikation
Fassungsvermögen (angloamerikanisch) Einschub 55 lb.
Reglertyp Mikroprozessorsteuerung mit Vakuumfluoreszenzanzeige
Konvektionstechnologie Dual-Konvektion
Temperaturbereich (metrisch) Raumtemperatur +5 bis 105 °C
Typ Mikrobiologischer Inkubator
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Spannung Temperaturbereich (metrisch) Temperaturstabilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Spannung Temperaturbereich (metrisch) Temperaturstabilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
10282190
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
51028717
66 L 230 V Raumtemperatur +5 bis 105 °C ±0,1 °C N/A N/A N/A
10212120
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
51028134
104 L 230 V Raumtemperatur +5 bis 105 °C ±0,1 °C
3618.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10292190
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
51028718
104 L 230 V Raumtemperatur +5 bis 105 °C ±0,1 °C N/A N/A N/A
11636420
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
51028135
178 L 230 V Umgebungstemperatur +5 °C bis 105 °C ±0,1 °C
5205.90 €
1 Stück
Verfügbar ab: 11-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12118831
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
51028133
66 L 230 V Raumtemperatur +5 bis 105 °C ±0,1 °C
2713.50 €
1 Stück
Verfügbar ab: 11-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol mikrobiologische Inkubatoren mit dualer Konvektionstechnologie liefern ausgezeichnete Temperaturkonstanz für Trockungsanwendungen. Diese effektiven und flexiblen Inkubatoren können für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.
Merkmale:
  • Duale Konvektion für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten – Lüfterdrehzahl von 0 bis 100 % verstellbar
  • Moderne digitale Zeitschaltuhr für tägliche oder wöchentliche EIN/AUS-Zyklen
  • Interne Steckdose (nur 120 V Modelle) ermöglicht die Verwendung von Geräten wie Schüttler oder Rührer im Innenraum
  • Leicht zu reinigender, korrosionsbeständiger Innenraum aus Edelstahl (AISI 304)
  • Intuitive Anwenderoberfläche für die Temperatureinstellung
  • Große, leicht ablesbare Vakuumfluoreszenz-Anzeige
  • Außergewöhnlich kleine Stellfläche
Temperatur:
  • Großer Temperaturbereich von 5 °C über Umgebungstemperatur bis 105 °C – für Trocknungsanwendungen geeignet
  • Temperaturgleichförmigkeit von ± 0,6 °C (Lüfter aus) und zwischen ± 0,2 °C und ± 0,4 °C (Lüfter bei voller Drehzahl) (gemessen bei 37 °C)
  • Temperaturstabilität von ± 0,1 °C (gemessen bei 37 °C)
  • Innere Glastür gestattet ungehinderte Sicht auf die Proben ohne Beeinträchtigung der Temperatur
Bestellinformationen:
Produkte nur in Nordamerika erhältlich
Gewährleistung: 2 Jahre Garantie
Spezifikation
Spezifikation
55 lb.
Dual-Konvektion
Mikrobiologischer Inkubator
± 0,6°C
Mikroprozessorsteuerung mit Vakuumfluoreszenzanzeige
Raumtemperatur +5 bis 105 °C
±0,1 °C
wöchentlich/Echtzeit/Stunde
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol mikrobiologische Inkubatoren