Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol mikrobiologische Inkubatoren
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol mikrobiologische Inkubatoren mit dualer Konvektionstechnologie liefern ausgezeichnete Temperaturkonstanz für Trockungsanwendungen. Diese effektiven und flexiblen Inkubatoren können für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.
- Duale Konvektion für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten – Lüfterdrehzahl von 0 bis 100 % verstellbar
- Moderne digitale Zeitschaltuhr für tägliche oder wöchentliche EIN/AUS-Zyklen
- Leicht zu reinigender, korrosionsbeständiger Innenraum aus Edelstahl (AISI 304)
- Großer Temperaturbereich von 5 °C über Umgebungstemperatur bis 105 °C — auch geeignet für Trocknungsanwendungen
- Temperaturgleichförmigkeit von ±0,6 (Lüfter aus) und zwischen ±0,2° und ±0,4 °C (Lüfter volle Drehzahl, gemessen bei 37 °C)
- Temperaturstabilität von ±0,1 °C (gemessen bei 37 °C)
- Intuitive Anwenderoberfläche für die Temperatureinstellung
- Große, leicht ablesbare Vakuumfluoreszenz-Anzeige
- Innere Glastür gestattet ungehinderte Sicht auf die Proben ohne Beeinträchtigung der Temperatur
- Außergewöhnlich kleine Stellfläche
Bestellinformationen:
Die Verfügbarkeit dieses Artikels ist landesspezifisch.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 2,3 cu. ft. |
| Fassungsvermögen (angloamerikanisch) Einschub | 55 lb. |
| Reglertyp | Mikroprozessorsteuerung mit Vakuumfluoreszenzanzeige |
| Kapazität (metrisch) | 66 L |
| Convection Type | Dual-Konvektion |
| Anzahl Einschübe | 2 geliefert/ 13 max. |
| Steckertyp | Mit landestypischem Stecker geliefert. |
| Temperaturbereich (metrisch) | Raumtemperatur +5 bis 105 °C |
| Typ | Mikrobiologischer Inkubator |
| Temperaturstabilität | ±0,1 °C |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.