Learn More
Thermo Scientific™ Herasafe™ 2025 Klasse II Biologische Sicherheitswerkbank, Kreuz-UV-Strahler
Thermo Scientific™ Herasafe 2025 biologische Sicherheitswerkbänke verfügen über fortschrittliche, ausfallsichere Technologien um Benutzer und Proben optimal zu schützen.Schützt die Proben im Forschungslabor, pharmazeutischen Qualitätslabor, Apotheken und Kliniken.
15678.00 € - 20602.50 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 12469 zertifiziert durch TÜV |
---|---|
Kammermaterial | Edelstahl (304) |
Produkttyp | Biologische Sicherheitswerkbank der Klasse II |
Geräuschpegel | 57 dBA |
Steckdosen | 2 Steckdosen, innen |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Leistungsaufnahme bei Betriebseinstellung | Leistungsaufnahme bei reduzierter Gebläseleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Leistungsaufnahme bei Betriebseinstellung | Leistungsaufnahme bei reduzierter Gebläseleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17138075
![]() |
Thermo Scientific™
51033315 |
Herasafe 2025, 0,9 m, mit 200 mm Schiebeöffnung, mit integrierter Kreuzstrahl-UV-Anlage | 133 W/h (im Normalbetrieb) | 55 W/h (Stand-by-Modus) |
15678.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17148075
![]() |
Thermo Scientific™
51033316 |
Herasafe 2025, 1,2 m, mit 200 mm Schiebeöffnung, mit integrierter Kreuzstrahl-UV-Anlage | 153 W/h (im Normalbetrieb) | 55 W/h (Stand-by-Modus) |
16180.50 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17158075
![]() |
Thermo Scientific™
51033317 |
Herasafe 2025, 1,5 m, mit 200 mm Schiebeöffnung, mit integrierter Kreuzstrahl-UV-Anlage | 217 W/h (im Normalbetrieb) | 80 W/h (Stand-by-Modus) |
19999.50 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17168075
![]() |
Thermo Scientific™
51033318 |
Herasafe 2025, 1,8 m, mit 200 mm Schiebeöffnung, mit integrierter Kreuzstrahl-UV-Anlage | 251 W/h (im Normalbetrieb) | 80 W/h (Stand-by-Modus) |
20602.50 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Herasafe™ 2025 Class 2 Biological Safety Cabinet. Certified to EN 12469. Provides personal, sample and environmental protection. Available in 4 sizes. Smart technology offers optimal containment and energy efficiency. Autonomous safety features help ensure continuous accuracy that never takes a day off – providing optimal protection from contamination by compensating to match the way you work and your lab environment.
Die Herasafe 2025 Klasse II biologische Sicherheitswerkbänke bieten zuverlässige Leistung mit höchster Präzision für ein breites Anwendungsspektrum, das eine hohe Sicherheit für Produkt, Personal und Umwelt erfordert. Eine robuste Konstruktion und ein hervorragendes ergonomisches Design werden mit autonomen Sicherheitsmerkmalen und einer einfach verständlichen Bedienoberfläche kombiniert, die immer eine leicht verständliche Statusanzeige liefert.
- Die SmartFlow Plus-Technologie gleicht die Leistung der Doppel-Gleichstrom-Ventilatoren automatisch an, um einen angemessenen Luftdurchsatz aufrechtzuerhalten und gleichzeitig den Belastungszustand der HEPA-Schutzfilter auszugleichen.
- Das einzigartige DAVe Plus-System (Digital Airflow Verification) validiert den Schutz durch Überwachung der Luftströmungsgeschwindigkeiten mit unabhängigen Drucksensoren, die Änderungen an dem Abluft- als auch Umluft-Plenum erkennen und alarmieren.
- Einfach zu bedienende und leicht verständliche grafische Anzeige.
- Mit Smart Clean Plus kann man das Frontfenster zusammen mit dem umgebenden Edelstahlrahmen vollständig öffnen. Dies ermöglicht eine einfache Reinigung und Desinfektion der Fensterinnenseite. Die vollständige Öffnung ermöglicht auch den Zugang zur biologischen Sicherheitswerkbank für eine gründliche Reinigung aller Oberflächen des Arbeitsraums einschließlich der Rückwand.
- Motorisierte Arbeitsöffnung mit einer Öffnungshöhe von 200 mm für optimierte Benutzerfreundlichkeit und Effizienz und mit Batterie-Backup als Standard, um das Schließen bei Stromausfall zu ermöglichen.
- Glas Seitenwände / Fenster bieten einen hellen Arbeitsbereich.
- Die Sichtbarkeit im Arbeitsraum wird durch die Verwendung einer hellen, energieeffizienten LED-Beleuchtung verbessert, wodurch das Ermüdungspotential verringert wird, das bei der Verwendung von Standard-Leuchtstofflampen häufig auftritt.
- Großer Arbeitsraum aus rostunempfindlichen Stahl 1.4301 (304); Die gebürstete und geschliffene Endverarbeitung bietet maximale Kratzfestigkeit und hat nicht reflektierende Eigenschaften.
- 2 Steckdosen, die standardmäßig an der Rückwand angebracht sind und über das Bedienpanel geschaltet werden können.
- Standardmäßig werden Edelstahlarmstützen geliefert (optionale ergonomische Armstützen mit Geldpads sind erhältlich).
- Die Arbeitsflächen-Module sind frei wählbar
- EN12469 zertifiziert durch TÜV
- Made in Germany
- 230 V, 50/60 Hz
Spezifikation
EN 12469 zertifiziert durch TÜV | |
Biologische Sicherheitswerkbank der Klasse II | |
2 Steckdosen, innen | |
7-Segment-Display mit One-Touch-Master-Taste | |
H14 HEPA | |
Energieeffizient | |
2 an jeder Seite | |
2 Jahre | |
50/60 Hz | |
30,7 in. | |
780 mm | |
800 mm | |
230 V |
Edelstahl (304) | |
57 dBA | |
200 mm | |
1,0000 | |
Für allgemeine Laboranwendungen | |
LED | |
8 in. | |
800 x 1000 x 1536 mm | |
60,5 in. | |
1536 mm | |
31,5 in. | |
465 mm |