Learn More
Thermo Scientific™ Herasafe™ 2025 Klasse II Biologische Sicherheitswerkbank, Kreuz-UV-Strahler
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Beschreibung
Herasafe™ 2025 Class 2 Biological Safety Cabinet. Certified to EN 12469. Provides personal, sample and environmental protection. Available in 4 sizes. Smart technology offers optimal containment and energy efficiency. Autonomous safety features help ensure continuous accuracy that never takes a day off – providing optimal protection from contamination by compensating to match the way you work and your lab environment.
Die biologischen Sicherheitswerkbänke Herasafe 2025 der Klasse II bieten zuverlässige Leistung mit überlegener Präzision für ein breites Spektrum von Anwendungen, bei denen die Sicherheit von Produkt, Personal und Umwelt gewährleistet werden muss. Eine robuste Konstruktion und ein hervorragendes ergonomisches Design sind kombiniert mit autonomen Sicherheitsfunktionen und einer einfach zu verstehenden Benutzeroberfläche, die stets eine klare Statusanzeige liefert.
- Integrierte programmierbare Kreuzstrahl-UV-Desinfektionsanlage; die UV-Lampen an beiden Seitenwänden leuchten die gesamte Arbeitsfläche aus, ohne Schatten zu werfen. Dies gewährleistet die gründliche Desinfektion des gesamten Innenraums für maximalen Schutz Ihrer Proben
- Die SmartFlow Plus-Technologie gleicht die Leistung der beiden Gleichstrom-Gebläsemotoren automatisch aus, um einen angemessenen Luftdurchsatz aufrechtzuerhalten und gleichzeitig den Beladungszustand der HEPA-Schutzfilter zu kompensieren.
- Das einzigartige DAVe Plus-System (Digital Airflow Verification) validiert den Schutz, indem es die Luftstromgeschwindigkeiten mit unabhängigen Drucksensoren überwacht, die jegliche Veränderungen in den Abluft- und Abwärtsströmungsplenums erkennen und eine Warnmeldung ausgeben.
- Einfache Bedienung und leicht verständliche grafische Anzeige.
- Smart Clean Plus verfügt über ein vollständig zu öffnendes Fenster mit Scharnieren, das die einfache Reinigung und Desinfektion mit vollem Zugang zum Innenraum des Schranks ermöglicht. Die vollständige Öffnung erlaubt auch den Zugang zum biologischen Sicherheitsschrank für eine gründliche Reinigung und einen sichtbaren Zugang zu allen Schrankoberflächen einschließlich der Rückwand.
- Motorisierte Flügelöffnungshöhe von 200 mm für optimierte Benutzerfreundlichkeit und Effizienz und standardmäßig mit Batteriebackup, um das Schließen bei Stromausfall zu ermöglichen.
- Die Seitenwände/Fenster aus Glas sorgen für einen hellen Arbeitsbereich.
- Die Sicht innerhalb des Schranks wird durch den Einsatz von heller, energieeffizienter LED-Beleuchtung verbessert, wodurch das Ermüdungspotenzial, das bei der Verwendung von Standard-Leuchtstofflampen häufig auftritt, reduziert wird.
- Größere innere Arbeitsfläche aus korrosionsbeständigem 304-Edelstahl; die gebürstete und geschliffene Oberfläche bietet maximale Kratzfestigkeit und hat nicht reflektierende Eigenschaften.
- 2 Steckdosen an der Rückwand serienmäßig, über das Bedienfeld steuerbar.
- Armlehnen aus Edelstahl werden standardmäßig mitgeliefert (optionale ergonomische Armlehnen mit Gel-Einlage sind erhältlich).
- Anpassbare Arbeitsplatten
- EN12469 zertifiziert nach TÜV
- Hergestellt in Deutschland
- 230 V, 50/60 Hz
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Herasafe 2025, 1,2 m, mit 200 mm Schiebeöffnung, mit integrierter Kreuzstrahl-UV-Anlage |
| Zertifizierung/Konformität | EN 12469 zertifiziert durch TÜV |
| Kammermaterial | Edelstahl (304) |
| Innenbreite (metrisch) | 1200 mm |
| Produkttyp | Biologische Sicherheitswerkbank der Klasse II |
| Modell | Herasafe 2025 |
| Geräuschpegel | 57 dBA |
| Steckdosen | 2 Steckdosen, innen |
| Fensteröffnung (metrisch) | 200 mm |
| Außenbreite (angloamerikanisch) | 51,2 in. |
| Mehr anzeigen |