Learn More
Thermo Scientific™ Herasafe™ 2025 Klasse II Biologische Sicherheitswerkbank, Kreuz-UV-Strahler
Thermo Scientific™ Herasafe 2025 biologische Sicherheitswerkbänke verfügen über fortschrittliche, ausfallsichere Technologien um Benutzer und Proben optimal zu schützen.Schützt die Proben im Forschungslabor, pharmazeutischen Qualitätslabor, Apotheken und Kliniken.
Marke: Thermo Scientific™ 51033318
17530.59 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25057" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
Herasafe™ 2025 Class 2 Biological Safety Cabinet. Certified to EN 12469. Provides personal, sample and environmental protection. Available in 4 sizes. Smart technology offers optimal containment and energy efficiency. Autonomous safety features help ensure continuous accuracy that never takes a day off – providing optimal protection from contamination by compensating to match the way you work and your lab environment.
Die biologischen Sicherheitswerkbänke Herasafe 2025 der Klasse II bieten zuverlässige Leistung mit überlegener Präzision für ein breites Spektrum von Anwendungen, bei denen die Sicherheit von Produkt, Personal und Umwelt gewährleistet werden muss. Eine robuste Konstruktion und ein hervorragendes ergonomisches Design sind kombiniert mit autonomen Sicherheitsfunktionen und einer einfach zu verstehenden Benutzeroberfläche, die stets eine klare Statusanzeige liefert.
- Integrierte programmierbare Kreuzstrahl-UV-Desinfektionsanlage; die UV-Lampen an beiden Seitenwänden leuchten die gesamte Arbeitsfläche aus, ohne Schatten zu werfen. Dies gewährleistet die gründliche Desinfektion des gesamten Innenraums für maximalen Schutz Ihrer Proben
- Die SmartFlow Plus-Technologie gleicht die Leistung der beiden Gleichstrom-Gebläsemotoren automatisch aus, um einen angemessenen Luftdurchsatz aufrechtzuerhalten und gleichzeitig den Beladungszustand der HEPA-Schutzfilter zu kompensieren.
- Das einzigartige DAVe Plus-System (Digital Airflow Verification) validiert den Schutz, indem es die Luftstromgeschwindigkeiten mit unabhängigen Drucksensoren überwacht, die jegliche Veränderungen in den Abluft- und Abwärtsströmungsplenums erkennen und eine Warnmeldung ausgeben.
- Einfache Bedienung und leicht verständliche grafische Anzeige.
- Smart Clean Plus verfügt über ein vollständig zu öffnendes Fenster mit Scharnieren, das die einfache Reinigung und Desinfektion mit vollem Zugang zum Innenraum des Schranks ermöglicht. Die vollständige Öffnung erlaubt auch den Zugang zum biologischen Sicherheitsschrank für eine gründliche Reinigung und einen sichtbaren Zugang zu allen Schrankoberflächen einschließlich der Rückwand.
- Motorisierte Flügelöffnungshöhe von 200 mm für optimierte Benutzerfreundlichkeit und Effizienz und standardmäßig mit Batteriebackup, um das Schließen bei Stromausfall zu ermöglichen.
- Die Seitenwände/Fenster aus Glas sorgen für einen hellen Arbeitsbereich.
- Die Sicht innerhalb des Schranks wird durch den Einsatz von heller, energieeffizienter LED-Beleuchtung verbessert, wodurch das Ermüdungspotenzial, das bei der Verwendung von Standard-Leuchtstofflampen häufig auftritt, reduziert wird.
- Größere innere Arbeitsfläche aus korrosionsbeständigem 304-Edelstahl; die gebürstete und geschliffene Oberfläche bietet maximale Kratzfestigkeit und hat nicht reflektierende Eigenschaften.
- 2 Steckdosen an der Rückwand serienmäßig, über das Bedienfeld steuerbar.
- Armlehnen aus Edelstahl werden standardmäßig mitgeliefert (optionale ergonomische Armlehnen mit Gel-Einlage sind erhältlich).
- Anpassbare Arbeitsplatten
- EN12469 zertifiziert nach TÜV
- Hergestellt in Deutschland
- 230 V, 50/60 Hz
Spezifikation
Herasafe 2025, 1,8 m, mit 200 mm Schiebeöffnung, mit integrierter Kreuzstrahl-UV-Anlage | |
Edelstahl (304) | |
Biologische Sicherheitswerkbank der Klasse II | |
2 Steckdosen, innen | |
74,8 in. | |
7-Segment-Display mit One-Touch-Master-Taste | |
H14 HEPA | |
Energieeffizient | |
80 W/h (Stand-by-Modus) | |
2 an jeder Seite | |
2 Jahre | |
70,9 in. | |
60,5 in. | |
1536 mm | |
31,5 in. | |
465 mm | |
280 kg | |
230 V |
EN 12469 zertifiziert durch TÜV | |
1800 mm | |
57 dBA | |
200 mm | |
580 m3/h | |
1,0000 | |
Für allgemeine Laboranwendungen | |
1900 mm | |
LED | |
8 in. | |
800 x 1000 x 1536 mm | |
50/60 Hz | |
30,7 in. | |
780 mm | |
800 mm | |
617 lb. | |
315 kg | |
251 W/h (im Normalbetrieb) |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Exklusive Sonderangebote für Geräte und Instrumente
Nutzen Sie unser zeitlich begrenztes Angebot an hochwertigen Geräten und Instrumenten, um Ihre Forschungs- und Laborkapazitäten zu verbessern.Aktionscode: 24069Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
90Stunden
13Minuten
30Sekunden
33 -
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31