Learn More
Thermo Scientific™ Herasafe™ 2030i Biologische Sicherheitswerkbänke
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15993120 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Steckdosen:
2 x Rückwand
4 x Rückwand
4x Rückwand
Beschreibung:
Herasafe 2030i, 0,9 m, mit 200 mm Schiebeöffnung, UV mit Kreuzstrahl in den Seitenwänden.
Herasafe 2030i, 0,9 m, mit 200 mm Schiebeöffnung, keine Optionen.
Herasafe 2030i, 1,2 m, mit 200 mm Schiebeöffnung, UV mit Kreuzstrahl in den Seitenwänden.
Herasafe 2030i, 1,2 m, mit 200 mm Schiebeöffnung, keine Optionen.
Herasafe 2030i, 1,5 m, mit 200 mm Schiebeöffnung, keine Optionen.
Herasafe 2030i, 1,8 m, mit 200 mm Schiebeöffnung, UV mit Kreuzstrahl in den Seitenwänden.
Herasafe 2030i, 1,8 m, mit 200 mm Schiebeöffnung, keine Optionen.
Herasafe 2030i, 1.5 m, mit 200 mm Schärenöffnung, Kreuzstrahl-UV in Seitenwänden.
Packungsgröße:
1 Stück
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 15993120
Marke: Thermo Scientific™ 51032329
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Herasafe 2030i BASIC, nicht konfigurierte BSC nach EN12469, 230 V, 50 Hz. Herasafe 2030i KONFIGURIERT, um Cross Beam Smart UV einzuschließen. Zusätzliche Sicherheitsfunktionen für ultimativen Schutz und grafische Benutzeroberfläche für einfache Bedienung.
Die Herasafe 2030i Serie mit biologischen Sicherheitswerkbänken nutzt langjährige Erfahrungen im Bereich der globalen Führung im BSC-Design mit bahnbrechenden Innovationen zur Optimierung der Kontaminationsvermeidung, Anwenderfreundlichkeit und des Informationsmanagements und liefert die technologisch fortschrittlichsten Class II-Schränke auf dem Markt.
Ausgestattet mit intelligenten Sicherheitsfunktionen zur Selbstüberwachung, einer intuitiven grafischen Touchscreen-Benutzeroberfläche und integrierter Konnektivität zur Erhaltung wichtiger Leistungsdaten überzeugt der Herasafe 2030i durch Leistungsfähigkeit mit beispielloser Präzision für anspruchsvolle Zellkulturanwendungen und andere empfindliche Arbeiten, die ein großes Maß an Sicherheit für Produkt, Personal und Umgebung erfordern.
  • SmartFlow Plus: Dieses patentierte, geschützte Design kompensiert automatisch und sorgt so für perfekt ausgewogene Luftstromraten, unabhängig vom Beladungszustand der HEPA-Schutzfilter oder von Hindernissen an den Luftdüsen. Das bedeutet, dass die Aufbewahrung mit einem Thermo Scientific BSC durchgängig konstant ist – nicht nur am Anfang.
  • Automatische Einstellung des Cross Beam UV
  • Grafische Benutzeroberfläche mit Touchscreen:
  • Innenraum aus vollständigem 316-Edelstahl
  • LED-Innenbeleuchtung
  • SmartPort Vielseitiger Zugriff
  • Cloud-fähige Datenausgabe
  • Optionale ergonomische Armstützen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Herasafe 2030i, 1,2 m, mit 200 mm Schiebeöffnung, UV mit Kreuzstrahl in den Seitenwänden.
Zertifizierung/Konformität EN 12469
Kammermaterial Edelstahl (316)
Produkttyp Biologische Sicherheitswerkbank
Modell Herasafe 2030i
Steckdosen 2 x Rückwand
Fensteröffnung (metrisch) 200 mm
Außenbreite (angloamerikanisch) 51,1 in.
Display 7 in. GUI
Filtereffizienz 0.99995
Filtertyp H14 HEPA
Umweltfreundliche Eigenschaften Energieeffizient
Außenbreite (metrisch) 1300 mm
Enthält UV mit Kreuzstrahl in den Seitenwänden
Leistungsaufnahme bei reduzierter Gebläseleistung 55 W/h
Beleuchtung LED
Anschlüsse 2 pro Seite und Smart Ports
Fensteröffnung (angloamerikanisch) 7,8 in.
Abmessungen (L x B x H) außen 800 x 1300 x 1536
Frequenz 50/60 Hz
Außentiefe (metrisch) 800
Nettogewicht (metrisch) 200 kg
Versandgewicht (metrisch) 225 kg
Elektrische Anforderungen 230 V
Leistungsaufnahme bei Betriebseinstellung 153 W/h