Learn More
Angelantoni Industrie™ Horizontale laminare Strömung der Helios Serie
Encompass
Dient zum Schutz des Produkts vor gefährlichen Auswirkungen durch unkontrollierte Diffusion von Luftverunreinigungen während der Handhabung.
N.V. - 14350.55 €
Spezifikation
Beleuchtungsart Zwei Leuchtstofflampen
Material Edelstahl (304L) 2B-Oberfläche
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Enthält Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
11935078
Encompass
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Angelantoni Industrie™
ST-00277100000
Lüftungssystem: Zwei Lüfter Helio 72C Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
11925078
Encompass
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Angelantoni Industrie™
ST-00275400000
Lüftungssystem: Ein Lüfter Helio 48C
N.V.
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
  • Sterilität des Arbeitsbereichs größer als die ISO-Klasse 5 EN 146441 von Partikeln mit 0.3 mm und 0.5 mm
  • Horizontal-laminare Durchflussgeschwindigkeit von 0.40 m/s. ± 20 %
  • Arbeitsplatte aus Edelstahl mit AISI 304L 2B-Oberfläche
  • Seitenwände aus gehärtetem Glas
  • Arbeitsplatzbeleuchtung mit zwei Leuchtstofflampen
  • Zentrifugalgebläse mit IP55-Schutz
  • Die Luftfiltration erfolgt mit Vorfiltern, um eine hohe Retentionskapazität und H14 HEPA-Filter zu eliminieren
  • Mikroprozessorsteuerung
  • Automatischer Luftdrehzahlregler mit digitaler Anzeige
  • N°3-Durchgangsbohrungen an jedem Seitenglas für die Installation von Zapfhähnen
Spezifikation
Spezifikation
Zwei Leuchtstofflampen
Edelstahl (304L) 2B-Oberfläche
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Angelantoni Industrie™ Horizontale laminare Strömung der Helios Serie