Learn More
Heidolph Instruments Hei-TORQUE Value Serie Rührwerk
Heidolph™ Hei-TORQUE Value Rührwerke sind für das Mischen und Dosieren von Medien konzipiert, die nicht reproduzierbare Ergebnisse bei hochviskosen Anwendungen erfordern.
1890.00 € - 2870.00 €
Spezifikation
Geschwindigkeit | 10 bis 2.000 U/min |
---|---|
Display | Digital |
Spannung | 230 V |
Durchmesser (angloamerikanisch) Welle | 0,4 in. |
Durchmesser (metrisch) Welle | 10,5 mm |
Produktcode | Marke | Modell | Geschwindigkeit | Drehmoment | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Geschwindigkeit | Drehmoment | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15391748
|
Heidolph Instruments
501-61010-00 |
Hei-TORQUE Expert 100 | 10 bis 2.000 U/min | 100 Ncm |
1890.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15380648
|
Heidolph Instruments
501-62010-00 |
Hei-TORQUE Expert 200 | 10 bis 2.000 U/min | 200 Ncm |
2402.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15321758
|
Heidolph Instruments
501-64010-00 |
Hei-TORQUE Expert 400 | 10 bis 400 U/min; 200 bis 2.000 U/min | 400 Ncm |
2870.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Anzeige von Drehmomententwicklungen zur Überwachung von Viskositätsänderungen
- Digitale 2.4 in.-Anzeige für eine einfache Bedienung
- Konstante Drehzahl auch unter schwankenden Belastungen
- Sicherer Start und Stopp der Bedienung über ein Schiebe-Touchpanel zur Vermeidung von unbeabsichtigten Rührstarts
- Neueste Motorengeneration für maximale Leistung bei minimaler Geräuschentwicklung
Spezifikation
10 bis 2.000 U/min | |
230 V | |
10,5 mm | |
Overhead Stirrer |
Digital | |
0,4 in. | |
IP 54 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heidolph Instruments Hei-TORQUE Value Serie Rührwerk