Learn More
Heidolph Instruments Hei-TORQUE Value Serie Rührwerk
Heidolph™ Hei-TORQUE Value Rührwerke sind für das Mischen und Dosieren von Medien konzipiert, die nicht reproduzierbare Ergebnisse bei hochviskosen Anwendungen erfordern.
Marke: Heidolph Instruments 501-61010-00
1542.12 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21913" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Anzeige von Drehmomententwicklungen zur Überwachung von Viskositätsänderungen
- Digitale 2.4 in.-Anzeige für eine einfache Bedienung
- Konstante Drehzahl auch unter schwankenden Belastungen
- Sicherer Start und Stopp der Bedienung über ein Schiebe-Touchpanel zur Vermeidung von unbeabsichtigten Rührstarts
- Neueste Motorengeneration für maximale Leistung bei minimaler Geräuschentwicklung
Spezifikation
10 bis 2.000 U/min | |
Digital, monochrom (2,4 Zoll) | |
90 W | |
10,5 mm | |
Hei-TORQUE Expert 100 | |
IP 54 | |
Overhead Stirrer | |
9.9 lb. |
50 L | |
230 V | |
0.4 in. | |
241 x 86 x 328 mm | |
1 | |
100 Ncm | |
60.000 mPas | |
4,5 kg |