Learn More
Heidolph Instruments Hei-PLATE Sensor Advanced Paket Core+
Der Hei-PLATE Sensor Advanced Package Core+ umfasst Magnetrührer, pt1000-Sensor, pt1000-Halter und Silikon-Schutzhülle.
Marke:  Heidolph Instruments 506-21151-00
888.35 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17595586
  • 1455.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Im Lieferumfang enthalten:
  • Magnetrührer Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ (Durchmesser 145 mm)
    • Schnelles und präzises Heizen
    • Ohne Überschwingen
    • Probenmaterial schonendes Rühren
  • Pt1000 Temperatursensor für präzise Temperaturregelung
  • Pt1000-Halter mit Kabelhalter zum sicheren Befestigen des Temperaturfühlers
  • Silikon-Schutzabdeckung für eine längere Lebensdauer Ihres Magnetrührers
  • Auf Anfrage auch mit 135 mm-Platte erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Aluminiumlegierung
145 mm Durchm.
68°F to 572°F, Ambient to 572°F
3 kg
Rund
Verschiedene Ausführungen
20 l
0,168 x 0,299 x 0,101 m
LCD-Anzeige
115/230 V
20 °C bis 300 °C, Medium bis 300 °C
6.6 lb.
Heizplattenrührer
25 kg
Mehrere
3 Jahre
CE-Zertifizierung
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    46
    Stunden
    22
    Minuten
    47
    Sekunden
    33
  • Mehrere Hersteller
    Bis zu 60% Rabatt
    Aktionscode24119
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heidolph Instruments Hei-PLATE Sensor Advanced Paket Core+ > Hei-PLATE Sensor Basispaket Core+; Anzeige:LCD; max. Behältergröße:20 l; Durchmesser:145 mm