Learn More
Heidolph™ Hei-CHILL 5000 Base Cart
The Hei-CHILL 5000 Base Cart is the most compact and strongest undercounter chiller with a cooling capacity of 5000 W.
16515.00 €
Spezifikation
Kommunikation | Keine |
---|---|
Kondensatortyp | Water-cooled |
Kühlleistung | 5000 W (at 20°C), 3500 W (10°C), 2500 W (0°C), 1100 W (-10°C) |
Flussrate | 40 L/min. |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Large-scale evaporators and other peripheral devices |
Produktcode | Marke | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30057380
|
Heidolph™
591-01720-01-0 |
208 V |
16515.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30057379
|
Heidolph™
591-01720-00-0 |
400 V |
16515.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Optimally designed as space-saving solution to be used with a large-scale evaporator and other peripheral devices, this compact undercounter chiller can be perfectly placed among one of our Hei-VAP Industrial models
- The power supply of the rotary evaporator is ensured by a power socket at the rear of the chiller
- Despite its small footprint, this chiller also provides space for a vacuum pump and mounting possibilities for the automatic module Hei-VOLUME Distimatic Pro
- With its cooling capacity of up to 5 kW, this recirculation chiller is extremely powerful
- Its large reservoir is particularly useful for peak loads, and a high flow rate
- Suitable even for demanding liquids like low-boilers and continuous evaporation, combined with the automatic module Hei-VOLUME Distimatic Pro
Spezifikation
Keine | |
5000 W (at 20°C), 3500 W (10°C), 2500 W (0°C), 1100 W (-10°C) | |
Large-scale evaporators and other peripheral devices | |
-10°C to 40°C |
Water-cooled | |
40 L/min. | |
Circulation Pump | |
Umlaufkühler |