Learn More
Heathrow Scientific™ Totemax™ Blutentnahme-Trays
Ermöglicht das Aufstellen des Tabletts auf oder über Bettgestell, Fußbrett und Handläufen außerhalb des Patientenraums. Die Heathrow Scientific™ Totemax™ Blutentnahmeschalen sind aus lebensmitteltauglichen Kunststoffen für ein langlebiges, bruchsicheres Design.
48.10 € - 75.25 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Abmessungen (L x B x H) | 43,2 x 27,9 x 27,9mm (17 x 11 x 11 in.) |
Material | HDPE-Harz |
Produkttyp | Blutentnahme-Tray |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Probennahme und Blutentnahme |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16340676
![]() |
Heathrow Scientific™
HS120021 |
Blau |
75.25 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
16350676
|
Heathrow Scientific™
HS120022 |
Red | N/A | N/A | N/A | |||||
16360676
|
Heathrow Scientific™
HS120023 |
Pink | N/A | N/A | N/A | |||||
16370676
|
Heathrow Scientific™
HS120024 |
Purple | N/A | N/A | N/A | |||||
16380676
|
Heathrow Scientific™
HS120025 |
Green | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
- Hergestellt aus lebensmitteltauglichen Harzen für eine langlebige, bruchsichere Konstruktion
- Tiefes Tablett senkt Verschüttungspotenzial
- Erhältlich in Blau, Rot, Rosa, Violett, Grün
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
HDPE-Harz | |
Probennahme und Blutentnahme | |
27,9mm | |
43,2mm | |
27,9mm | |
27,9mm |
43,2 x 27,9 x 27,9mm (17 x 11 x 11 in.) | |
Blutentnahme-Tray | |
11 in. | |
17 in. | |
43,2 x 27,9 x 27,9 mm (17 x 11 x 11 in.) | |
11 in. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heathrow Scientific™ Totemax™ Blutentnahme-Trays