Learn More
Heathrow Scientific™ Totemax™ Blutentnahme-Trays
Artikelnummer. 16380676 Alle ansehen Heathrow Scientific Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Pink
Rot
Violett
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16380676
Marke: Heathrow Scientific™ HS120025
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ermöglicht das Aufstellen des Tabletts auf oder über Bettgestell, Fußbrett und Handläufen außerhalb des Patientenraums. Die Heathrow Scientific™ Totemax™ Blutentnahmeschalen sind aus lebensmitteltauglichen Kunststoffen für ein langlebiges, bruchsicheres Design.
  • Hergestellt aus lebensmitteltauglichen Harzen für eine langlebige, bruchsichere Konstruktion
  • Tiefes Tablett senkt Verschüttungspotenzial
  • Erhältlich in Blau, Rot, Rosa, Violett, Grün
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Grün
Abmessungen (L x B x H) 43.2 x 27.9 x 27.9 mm (17 x 11 x 11 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probennahme und Blutentnahme
Höhe (angloamerikanisch) 11 in.
Höhe (metrisch) 27.9 mm
Länge (angloamerikanisch) 17 in.
Länge (metrisch) 43.2 mm
Größe 43,2 x 27,9 x 27,9 mm (17 x 11 x 11 in.)
Gewicht (metrisch) 27.9 mm
Breite (angloamerikanisch) 11 in.
Breite (metrisch) 27.9 mm
Material HDPE-Harz
Produkttyp Blutentnahme-Tray