Learn More
Heathrow Scientific™ Totemax™ Blutentnahme-Trays
Alle ansehen Heathrow Scientific Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Pink
Rot
Violett
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus lebensmitteltauglichen Harzen für eine langlebige, bruchsichere Konstruktion
- Tiefes Tablett senkt Verschüttungspotenzial
- Erhältlich in Blau, Rot, Rosa, Violett, Grün
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Pink |
| Abmessungen (L x B x H) | 43.2 x 27.9 x 27.9 mm (17 x 11 x 11 in.) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Probennahme und Blutentnahme |
| Höhe (angloamerikanisch) | 11 in. |
| Höhe (metrisch) | 27.9 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 17 in. |
| Länge (metrisch) | 43.2 mm |
| Größe | 43,2 x 27,9 x 27,9 mm (17 x 11 x 11 in.) |
| Gewicht (metrisch) | 27.9 mm |
| Mehr anzeigen |