Learn More
Fisherbrand™ Headspace-Fläschchen, Bördel, langer Hals, Klarglas
Abgerundeter oder flacher Boden.
43.75 € - 48.40 €
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 22.5 mm |
Material | Glas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Headspace |
Flaschenhalstyp | Klemme |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Basisausführung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Basisausführung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10680843
|
Fisherbrand™
20 09 0795 |
11.7 ml | Flachboden |
47.45 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12971231
|
Fisherbrand™
20 09 0796 |
21.2 ml | Flachboden |
43.75 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10070952
|
Fisherbrand™
20 09 0873 |
20.9 ml | Runder Boden |
48.40 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Bördelhals
- Flacher Boden
- Langer Hals
- Glas
- Klar
Spezifikation
Durchsichtig | |
Glas | |
Klemme | |
<800 μl | |
ND20 |
22.5 mm | |
Headspace | |
CleanPack, Polypropylen-Box | |
100 | |
Nein |