Beschreibung
- Bördelhals
- Langer Hals
- Glas
- Bernsteinfarbig
Spezifikation
Bernsteinfarbig | |
Glas | |
Headspace | |
CleanPack, Polypropylen-Box | |
20 mL | |
75,5 mm | |
ND20 |
22.5 mm | |
20.9 ml | |
Klemme | |
<800 μl | |
Runder Boden | |
100 | |
Nein |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Headspace-Fläschchen, Bördel, langer Hals, Braunglas > Abgerundeter Boden, langer Hals, 20 ml, Höhe 75,5 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur