Learn More
Buerkle™ Quadratische HDPE-Reagenzflaschen mit weitem Hals
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
250 mL
500 ml
750 mL
1000 mL
1500 mL
2500 mL
4000 mL
Beschreibung
- Aus transparentem HDPE
- Manipulationssicherer PP-Schraubverschluss, blau
- UN-Zulassung für Schüttgüter
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Farbe | Durchsichtig |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 43 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittel |
Material | HDPE |
Länge (metrisch) | 75 mm |
Breite (metrisch) | 75 mm |
Gewindegröße (metrisch) | 54 mm |
Verschlussfarbe | Blau |
Zertifizierung/Konformität | UN 3H1/x1.5 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Quadratische HDPE-Reagenzflaschen mit weitem Hals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur