Learn More
Buerkle™ UN-zugelassene HDPE-Flasche mit manipulationssicherem PR-Verschluss mit PTFE-Dichtung
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 mL
1000 mL
2500 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Absolut auslaufsicher
- Mit UN-Zulassung für Flüssigkeiten
- Transparent
- Glockenförmige Kappen mit oder ohne Entgasung auf Anfrage
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 mL |
| Farbe | Transparent |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 29 mm |
| Enthält | PP manipulationssicherer Verschluss mit PTFE-Dichtung |
| Material | HDPE |
| Zertifizierung/Konformität | UN-Zulassung für Flüssigkeiten |
| Closure Included | Ja |
| Höhe (metrisch) | 177 mm |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |