Learn More
Fisherbrand™ Weithalsige HDPE-Flasche, 1 l
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
Beschreibung
ulliMit manipulationssicherem Verschluss aus Polypropylen/liliFarbe: Durchsichtig/liliWinchester-Muster/liliNicht zugelassen/li/ul
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 1 l |
Farbe | Durchsichtig |
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 45 mm |
Material | HDPE |
Menge | 4 |
Breite (metrisch) | 100 |
Zertifizierung/Konformität | Geprüft und zertifiziert nach UN-Normen für den sicheren Transport gefährlicher Stoffe |
Öffnung | Weit |
Höhe (metrisch) | 210 mm |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Weithalsige HDPE-Flasche, 1 l >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur