Learn More
Buerkle™ HDPE-Rundflaschen mit Schnappverschluss
Handliche Rundflaschen aus HDPE mit Klappverschluss, besonders geeignet für kosmetische Flüssigkeiten, Emulsionen, Cremes und Öle. Entnahme portionsweise möglich.
1.75 € - 48.17 €
Spezifikation
Farbe | Transparent |
---|---|
Material | HDPE |
Menge | 1 |
Closure Included | Ja |
Form | Rund |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15465574
|
Buerkle™
0308-0100 |
100 mL |
1.75 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11882323
|
Buerkle™
0308-0250 |
250 mL | N/A | N/A | N/A | |||||
15356388
|
Buerkle™
0308-0250 |
250 mL |
2.30 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11802333
|
Buerkle™
0308-1000 |
1000 mL |
4.10 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11892323
|
Buerkle™
0308-0500 |
500 ml |
3.55 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Handliche Rundflasche mit Klappscharnier-Verschluss, besonders geeignet für kosmetische Flüssigkeiten, Emulsionen, Cremes und Öle. Entnahme portionsweise möglich.
- Flasche HDPE transparent, Verschluss PP
- Klappverschluss mit Loch Ø 3 mm
- Preiswert und formschön
Spezifikation
Transparent | |
1 | |
Rund | |
Schnappverschluss |
HDPE | |
Ja | |
3 mm |