Learn More
Buerkle™ HDPE-Rundflaschen mit Schnappverschluss
Handliche Rundflaschen aus HDPE mit Klappverschluss, besonders geeignet für kosmetische Flüssigkeiten, Emulsionen, Cremes und Öle. Entnahme portionsweise möglich.
Marke: Buerkle™ 0308-0100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Handliche Rundflasche mit Klappscharnier-Verschluss, besonders geeignet für kosmetische Flüssigkeiten, Emulsionen, Cremes und Öle. Entnahme portionsweise möglich.
- Flasche HDPE transparent, Verschluss PP
- Klappverschluss mit Loch Ø 3 mm
- Preiswert und formschön
Spezifikation
100 mL | |
Kosmetische Flüssigkeiten, Emulsionen, Cremes und Öle | |
1 | |
22 mm | |
Ja | |
115 mm | |
3 mm | |
Ja |
Transparent | |
HDPE | |
Ja | |
Weiß | |
Rund | |
Flasche | |
Schnappverschluss |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ HDPE-Rundflaschen mit Schnappverschluss > Fassungsvermögen:100 mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur