Learn More
Kautex™ Flasche mit mittelweitem Hals aus Polyethylen hoher Dichte, mit Kappen
Die Konstruktion mit HDPE gewährleistet Stabilität, Festigkeit und Lichtundurchlässigkeit. Kautex™ Flaschen mit mittelgroßem Hals aus Polyethylen hoher Dichte sind mit einer eingravierten Skala für permanent genaue Messungen versehen.
5.12 € - 518.00 €
Spezifikation
Farbe | Naturfarben |
---|---|
Material | HDPE |
Menge | Je 1 |
Closure Included | Ja |
Graduated | Ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) Hals | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) Hals | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10723773
|
Kautex™
2000770066 |
100 ml | 19 mm |
20.35 €
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
17878097
|
Kautex™
2000770066 |
100 ml | 19 mm |
518.00 €
480 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10031572
|
Kautex™
2000770067 |
250 ml | 24 mm |
15.10 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
17818107
|
Kautex™
2000770067 |
250 ml | 24 mm |
399.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10596293
|
Kautex™
2000770070 |
500 ml | 30.8 mm |
28.45 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
17848107
|
Kautex™
2000770070 |
500 ml | 30.8 mm |
373.00 €
140 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17838097
|
Kautex™
2000770073 |
1000 ml | 39.2 mm |
275.60 €
64 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10638073
|
Kautex™
2000770073 |
1000 ml | 39.2 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
15961471
|
Kautex™
2000770073 |
1000 ml | 39.2 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
- Mehrzweckflaschen für Labore und die Industrie
- Geprägte Inhaltsskala
- Einfach zu befüllen und zu reinigen, auslaufsicher
- PP-Schraubverschluss
- Verteilen
- Versenden von Proben
- Produktversand
- Transport
- Lagerung
Spezifikation
Naturfarben | |
Je 1 | |
Ja | |
Flasche | |
Schraubverschluss |
HDPE | |
Ja | |
Rund | |
Polypropylen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kautex™ Flasche mit mittelweitem Hals aus Polyethylen hoher Dichte, mit Kappen