Learn More
Kartell™ Analysetrichter aus Polypropylen
Sie sind aus Polypropylen gefertigt und zeichnen sich daher durch besondere Festigkeit und Langlebigkeit aus. Kartell™ Analysetrichter aus Polypropylen sind speziell für die analytische Chemie konzipiert.
Marke:  Kartell™ 0015500
38.71 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12533197
  • 40.75 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet Festigkeit und Beständigkeit.Kartell™ Analysetrichter aus Polypropylen wurden speziell für die analytische Chemie entwickelt.
  • Nimmt Filterpapier in Standardgröße auf
  • Seiten im Winkel von 60° mit internen und externen Rippen, um die Filtration zu beschleunigen und Drucksperren zu vermeiden
  • Widersteht kurzzeitig Temperaturen bis zu 135 °C
  • Autoklavierbar bei 121 °C für 20 min
  • Geeignet für Lebensmittel
Spezifikation
Spezifikation
150 mm
Polypropylen
Autoklavierbar
115 mm
700 ml
238 mm
Für Lebensmittel geeignet
135 °C
Name des Produkts
Kartell™ Analysetrichter aus Polypropylen > Fassungsvermögen:Gehäuse 700mL