Spezifikation
1 l (m) | |
1 m | |
HBST |
1 l (m) | |
∼230 V Spannung | |
Wärmeband |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
HRT007 HEIZSCHNUR HBS HS HSS HB
DateigrößeVersion: 1.3 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Horst™ Heizband, Modell HBST > Länge:1m
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur