Learn More
IKA™ Hartmetallschneider, M22
Marke:  IKA™ 0000521800
386.84 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10292541
  • 454.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
Edelstahlschläger M 21: zum Zerkleinern von Substanzen bis Mohshärte 5
Hartmetallschläger M 22 (Wolframkarbid): für härtere Materialien bis Mohshärte 9
Sternmesser M 23: zur Zerkleinerung von faserigen Stoffen wie Papier und Pflanzenmaterial, aber auch für Kunststoffe u.a. Material mit geringem spezifischem Gewicht
Mahlkammer M 20.1: eine zweite Mahlkammer sorgt für effektives Arbeiten. Eine Mahlkammer kann auf den Antrieb gesetzt werden, während eine zweite parallel gereinigt und befüllt wird.
Typ: Hartmetallschläger M 22
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hartmetallschneider
Für harte Materialien bis zu Mohs-Härte 9
Wolframkarbid
Name des Produkts
IKA™ Hartmetallschneider, M22 > Material:Wolframkarbid