Learn More
Aalborg™ Standardventil aus Teflon
Das Aalborg™ Nadelventil für T-Stil-Durchflussmesser ist für Labor- und Industrieanwendungen zur Regulierung korrosiver Gase und Flüssigkeiten oder für hochreine Dienstleistungen konzipiert.
Marke:  Aalborg™ VCLTT
Artikelnummer. 11768378
  • 56.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Flüssigkeiten kommen nur mit PTFE in Kontakt
  • Strukturell starre Metallummantelung.
  • Ein O-Ring aus PTFE
  • Einfachheit – nur sieben Komponenten.
Spezifikation
Spezifikation
2.400 ml/min
65 °C
130 ml/min
Standardventil
Name des Produkts
Aalborg™ Standardventil aus Teflon > Luftströmungsrate: 2400 ml/min