Learn More
Axygen™ Roboterspitzen im Einhängegestell: Tecan-Style Clear Tips, Nonsterile
GREENER_CHOICE
Die transparenten Spitzen gewährleisten eine präzise Probenabgabe
Marke:  Axygen™ TT-200-C-HTR
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11344295
  • 264.06 € / 2304 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Polypropylen
  • Für Volumenbereiche von 20 bis 1000 μl
  • Mit oder ohne aerosolbeständige Filter
  • Kompatibel mit Axygen™ Tecan™/Perkin Elmer/Aurora™ Biomed/Corbett Cas-1200 Systemen
Zertifizierungen
Zertifiziert DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
200 μl
Unsteril
Autoklavierbar
Für präzise Probenzufuhr
Automatisierung, Rund
24 Gestelle/Karton
Polypropylen
Ungefiltert
klar
Nicht-ANSI
Racks
Hängendes Pipettengestell
Tecan Genesis, Tecan Freedom, Tecan Freedom EVO, Tecan MiniPrep LiHa-1, 4, 8 Kopf, Aurora Biomed Versa 8-Kanalkopf
Name des Produkts
Axygen™ Roboterspitzen im Einhängegestell: Tecan-Style Clear Tips, Nonsterile > Vol.: 20Glc muL; Spitzenfarbe: durchsichtig; Unsteril; Ungefiltert