Learn More
Hamilton™ Gastight™ Spritzen für Spark Holland HPLC Autosampler
Die Kolbenspitze aus robustem Polytetrafluorethylen (PTFE) ist wirtschaftlich so konzipiert, dass sie eine langlebige, hochwertige Qualität bietet
149.00 € - 223.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Gastight Autosamplerspritze |
---|---|
Max. Druck | 68.9 bar |
Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 239 °F |
Max. Temperatur (metrisch) | 115 °C |
Min. Temperatur (angloamerikanisch) | 50 °F |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12623585
|
Hamilton™
54659-01 |
0.091 Zoll | 0.3 Zoll | Gehäuse 1725C |
149.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12613585
|
Hamilton™
54658-01 |
0.057 Zoll | 0.3 Zoll | Gehäuse 1710C |
149.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12695875
|
Hamilton™
54661-01 |
0.18 Zoll | 0.35 Zoll | Gehäuse 1001C |
149.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12653585
|
Hamilton™
54662-01 |
0.18 Zoll | 0.4 Zoll | 1002C |
149.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12603585
|
Hamilton™
62161-01 |
0.029 Zoll | 0.3 Zoll | Gehäuse 1702C |
223.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12633075
|
Hamilton™
54660-01 |
0.12 Zoll | 0.3 Zoll | Gehäuse 1750C |
149.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
Streng bearbeitete Toleranzen für reproduzierbare Ergebnisse von Injektion zu Injektion und ihre Glaszylinderoberfläche bieten eine überragende Lebensdauer der Spritze.
Das Hamilton Spark Holland Spritzensortiment funktioniert mit den folgenden Autosamplern: Spark Holland Midas Triathlon, Endurance, Alias, Integrity, Optimas; Varian ProStar 410, ProStar 420, ProStar 430; Dionex Model 542, 540, 540MT; Perkin Elmer Series 225, FLEXAR; Beckman Coulter 508; Grace/Alltech 580; Antec AS 100, AS 110; Knauer Smartline 3950; PLATINblue AS-1; KTA A 900, A 905.
Spezifikation
Gastight Autosamplerspritze | |
239 °F | |
50 °F | |
Je |
68.9 bar | |
115 °C | |
10 °C | |
Spark Holland Midas Triathlon, Endurance, Alias, Integrity, Optimas, Varian Prostar 410, Prostar 420 |