Learn More
Hamilton™ Gastight™ Spritzen für Spark Holland HPLC Autosampler
Die Kolbenspitze aus robustem Polytetrafluorethylen (PTFE) ist wirtschaftlich so konzipiert, dass sie eine langlebige, hochwertige Qualität bietet
Marke:  Hamilton™ 54658-01
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03100kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12613585
  • 149.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
Streng bearbeitete Toleranzen für reproduzierbare Ergebnisse von Injektion zu Injektion und ihre Glaszylinderoberfläche bieten eine überragende Lebensdauer der Spritze.
Das Hamilton Spark Holland Spritzensortiment funktioniert mit den folgenden Autosamplern: Spark Holland Midas Triathlon, Endurance, Alias, Integrity, Optimas; Varian ProStar 410, ProStar 420, ProStar 430; Dionex Model 542, 540, 540MT; Perkin Elmer Series 225, FLEXAR; Beckman Coulter 508; Grace/Alltech 580; Antec AS 100, AS 110; Knauer Smartline 3950; PLATINblue AS-1; KTA A 900, A 905.
Spezifikation
Spezifikation
0.057 Zoll
0.14 cm
Gastight Autosamplerspritze
239 °F
50 °F
Ohne Kanüle
Je
Spark Holland Midas Triathlon, Endurance, Alias, Integrity, Optimas, Varian Prostar 410, Prostar 420
0.3 Zoll
0.77 cm
68.9 bar
115 °C
Gehäuse 1710C
10 °C