Learn More
Hamilton™ Gastight™ Spritzen für Spark Holland HPLC Autosampler
Die Kolbenspitze aus robustem Polytetrafluorethylen (PTFE) ist wirtschaftlich so konzipiert, dass sie eine langlebige, hochwertige Qualität bietet
Marke: Hamilton™ 54661-01
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06200kg
Beschreibung
Streng bearbeitete Toleranzen für reproduzierbare Ergebnisse von Injektion zu Injektion und ihre Glaszylinderoberfläche bieten eine überragende Lebensdauer der Spritze.
Das Hamilton Spark Holland Spritzensortiment funktioniert mit den folgenden Autosamplern: Spark Holland Midas Triathlon, Endurance, Alias, Integrity, Optimas; Varian ProStar 410, ProStar 420, ProStar 430; Dionex Model 542, 540, 540MT; Perkin Elmer Series 225, FLEXAR; Beckman Coulter 508; Grace/Alltech 580; Antec AS 100, AS 110; Knauer Smartline 3950; PLATINblue AS-1; KTA A 900, A 905.
Spezifikation
Ja | |
0.18 Zoll | |
0.46 cm | |
Gastight Autosamplerspritze | |
239 °F | |
50 °F | |
10 °C | |
1 ml |
Fassungsvermögen: 1000 μ l | |
0.35 Zoll | |
0.9 cm | |
68.9 bar | |
115 °C | |
Gehäuse 1001C | |
Je | |
Spark Holland Midas Triathlon, Endurance, Alias, Integrity, Optimas, Varian Prostar 410, Prostar 420 |