Learn More
Hamilton™ 7000 Serie modifizierter Microliter™ Spritzen
Diese Serie von Spritzen eignet sich ideal für die Abgabe von Volumina von 0.05 µl bis 5 µl. Die 7000-Serie ist die einzige Spritze mit null Totvolumen. Der feine Kolbendraht wird zur Spitze der Nadel geführt, um sicherzustellen, dass das gesamte Lösungsmittel aus der Nadel austritt.
128.00 € - 209.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0.02 Zoll |
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.3 Zoll |
Außendurchmesser (metrisch) | 7.82 mm |
Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 2.75 Zoll |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Kanülen-Gauge | Nummer der Kanülenspitze | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Kanülen-Gauge | Nummer der Kanülenspitze | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10557361
|
Hamilton™
86250 |
0,5 μl | 25 G | 3 |
209.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10220812
|
Hamilton™
86259 |
0,5 μl | 25 G | 2 |
184.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10008460
|
Hamilton™
86200 |
1 μl | 22 s G | 3 |
144.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10399322
|
Hamilton™
86211 |
1 μl | 22 ga | 2 |
129.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10323761
|
Hamilton™
88400 |
2 μl | 25 G | 3 |
195.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10282011
|
Hamilton™
88500 |
2 μl | 23 G | 3 |
160.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10221921
|
Hamilton™
88011 |
5 μl | 24 G | 2 |
164.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10401255
|
Hamilton™
88511 |
2 μl | 23 G | 2 |
161.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10405952
|
Hamilton™
88411 |
2 μl | 25 G | 2 |
145.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10791232
|
Hamilton™
80100 |
1 μl | 25 ga | 3 |
128.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10332742
|
Hamilton™
88000 |
5 μl | 24 G | 3 |
188.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
- ideal für die Abgabe von Volumina von 0.05 µl bis 5 µl
- Die 7000-Serie ist die einzige Spritze mit null Totvolumen
- Der feine Kolbendraht wird zur Spitze der Nadel geführt, um sicherzustellen, dass das gesamte Lösungsmittel aus der Nadel austritt
Spezifikation
Autoklavierbar | |
0.3 Zoll | |
2.75 Zoll | |
239 °F | |
50 °F | |
Je |
0.02 Zoll | |
7.82 mm | |
Allzweckspritze | |
115 °C | |
10 °C | |
Rändelansatz, abnehmbar |