Learn More
Hamilton™ 7000 Serie modifizierter Microliter™ Spritzen
Diese Serie von Spritzen eignet sich ideal für die Abgabe von Volumina von 0.05 μl bis 5 μl. Die 7000-Serie ist die einzige Spritze mit null Totvolumen. Der feine Kolbendraht wird zur Spitze der Nadel geführt, um sicherzustellen, dass das gesamte Lösungsmittel aus der Nadel austritt.
Marke:  Hamilton™ 88400
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10323761
  • 246.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • ideal für die Abgabe von Volumina von 0.05 µl bis 5 µl
  • Die 7000-Serie ist die einzige Spritze mit null Totvolumen
  • Der feine Kolbendraht wird zur Spitze der Nadel geführt, um sicherzustellen, dass das gesamte Lösungsmittel aus der Nadel austritt
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
0,008 in.
0.206 mm
0.3 Zoll
7.82 mm
2.75 Zoll
6000 psi
115 °C
3
Je
Stumpf
Rändelansatz, abnehmbar
25 G
0,008 in.
0,02 in.
0.2 mm
0.515 mm
Allzweckspritze
239 °F
50 °F
10 °C
2 μl
HPLC-Injektionsventile